Learn More
SI Analytics™ Karl-Fischer-Titrationsgefäß
Das SI Analytics™ Karl Fischer Titrationsgefäß besteht aus DURAN™ Glas und ist mit Schraubgewinde, Titrierspitze und vielem mehr ausgestattet.
Marke:  SI Analytics™ 285216677
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10598221
  • 1295.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Enthält einen abnehmbaren Kopf aus Polypropylen/PTFE
  • Enthält 1 Bohrung NS 19, NS 14.5, NS 7.5 und 3 Bohrungen mit Schraubgewinde
  • Enthält eine Titrierspitze, eine Feuchtigkeitsfalle und einen Wägetrichter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Titrationsgefäß
Abnehmbarer Kopf, Feuchtigkeitsfalle und Wägetrichter
DURAN™ Glas
30 bis 150 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Karl-Fischer-Titrationsgefäß > Fassungsvermögen: 30 bis 150 ml