Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ DO-Sonde für Laboranwendungen oder Außeneinsätze
Verwenden Sie diese DO-Sonde (gelöster Sauerstoff) mit automatischer Temperaturkompensation und praktischen aufschraubbaren Membrankappen, im Labor oder vor Ort.
Marke:  Thermo Scientific™ 083010MD
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10193082
  • 1125.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Orion™ DO-Sonde für Labor oder Feld, wo Sie Haltbarkeit und Genauigkeit für Messungen von gelöstem Sauerstoff benötigen. Dieses Gerät verfügt über eine automatische Temperaturkompensation und praktische aufschraubbare Membrankappen.
Die DO-Sonden sind mit automatischer Temperaturkompensation und einfach zu handhabenden anschraubbaren Membrankappen ausgestattet, die die erforderliche Wartungszeit für die Elektrode reduzieren und Probleme mit der Montage beseitigen.
  • Mit Kalibrierhülse
  • Ansprechzeit: 90 % des endgültigen Werts in 10 s, 95 % des endgültigen Werts in 15 s, 99 % des endgültigen Werts in 60 s
  • Minimaler Probendurchfluss: 10 cm/s
  • Sauerstoffverbrauch: 0,008 μg/h (mg/l)-11 bei 20 °C
  • Maximal zulässiger Überdruck: 6 bar
  • Probentemperatur: 0 bis 50 °C
  • Temperatursensor: zweifach, thermisch getrennt Drift: ca. 0,1 % pro Tag
  • Haltbarkeitsdauer der Elektrolytlösung: 180 Tage
  • Lagertemperatur: -5 bis 50 °C
  • Membrankappe - 080515, Lösung - 080514
  • Wartungskit: 080513
Die Orion DO-Sonde Orion 083005A wird mit den Messgeräten Orion 830A und 835A verwendet. Kabellänge: 1,5 m, 8-poliger wasserfester DIN-Anschluss. Die Orion DO-Sonde Orion 083010A wird mit dem Messgerät Orion 862A verwendet. Kabellänge: 3 m, 8-poliger wasserfester DIN-Anschluss. Die Orion DO-Sonde Orion 083005D wird mit den Messgeräten Orion 810Aplus und 850Aplus verwendet. Kabellänge: 1,5 m, 8-poliger DIN-Anschluss. Die Orion DO-Sonde Orion 083005MD wird mit den Messgeräten der Orion Serie Star verwendet. Kabellänge: 1,5 m, 9-poliger Mini-DIN-Anschluss. Orion DO-Sonde Orion 083010MD: Kabellänge: 3 m, 9-poliger Mini-DIN-Anschluss. Orion DO-Sonde Orion 083025MD: Kabellänge: 10 m, 9-poliger Mini-DIN-Anschluss. Orion DO-Sonde Orion 083060MD; Kabellänge: 20 m, 9-poliger Mini-DIN-Anschluss.
Für Labor/Feld
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3m Kabel
9,8 Fuß .
6 bar
0.008μg / h (mg / l) -1 bei 20 ° C
Doppelt thermisch getrennt
Orion Star Serie Messgeräte
-5 °C bis +50 °C
∼0,1 %/Tag
3 m
10 cm/s
90 % des Endwerts in 10 Sek.
9-Pin MiniDIN
DO-Sonde, Mini-DIN-Anschluss
0 °C° bis 50 °C°
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ DO-Sonde für Laboranwendungen oder Außeneinsätze > 3 m Kabel
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.