Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Rundkolben mit drei Hals, seitliche Hälse, abgewinkelt
Speziell für Destillations- und Reaktionsanwendungen sowie zum Herstellen von Lösungen oder zum Halten, Aufbewahren und Sammeln von Chemikalien. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Rundbodenkolben mit drei Hälsen verfügen über abgewinkelte Seitenhälse und bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03314237
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10375211
  • 61.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12394
  • Zwei seitliche Hälse in Winkeln von 20 °
  • Mit konischen Schliffverbindungen, die sich durch eine hohe Konusgenauigkeit und ausgezeichnete Dichtheit auszeichnen.
  • Mit Beschriftungsschild
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
Borosilikatglas, Duran Glas
19/26 NS seitlicher Hals, 29/32 NS Mittelhals
Rund
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Rundkolben mit drei Hals, seitliche Hälse, abgewinkelt > Kapazität/Steckschlüsselgelenk: 100 ml bis 19/26 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals