Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ DO-Sonde für Laboranwendungen oder Außeneinsätze
Verwenden Sie diese DO-Sonde (gelöster Sauerstoff) mit automatischer Temperaturkompensation und praktischen aufschraubbaren Membrankappen, im Labor oder vor Ort.
1065.30 CHF - 1125.60 CHF
Spezifikation
Abweichung | ∼0,1 %/Tag |
---|---|
Max. Überdruck | 6 bar |
Min. Probenfluss | 10 cm/s |
Sauerstoffverbrauch | 0.008μg / h (mg / l) -1 bei 20 ° C |
Reaktionszeit | 90 % des Endwerts in 10 Sek. |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10245822
|
Thermo Scientific™
083005MD |
4,9 m . |
1065.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10193082
|
Thermo Scientific™
083010MD |
9,8 Fuß . |
1125.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Orion™ DO-Sonde für Labor oder Feld, wo Sie Haltbarkeit und Genauigkeit für Messungen von gelöstem Sauerstoff benötigen. Dieses Gerät verfügt über eine automatische Temperaturkompensation und praktische aufschraubbare Membrankappen.
Die Orion DO-Sonde Orion 083005A wird mit den Messgeräten Orion 830A und 835A verwendet. Kabellänge: 1,5 m, 8-poliger, wasserdichter DIN-Anschluss.
Die Orion DO-Sonde Orion 083010A wird mit dem Messgerät Orion 862A verwendet. Kabellänge: 3 m, 8-poliger, wasserdichter DIN-Anschluss.
Die Orion DO-Sonde Orion 083005D wird mit den Messgeräten Orion 810Aplus und 850Aplus verwendet. Kabellänge: 1,5 m, 8-poliger DIN-Anschluss.
Die Orion DO-Sonde Orion 083005MD wird mit Messgeräten der Orion Serie Star verwendet. Kabellänge: 1,5 m, 9-poliger Mini-DIN-Anschluss.
Orion DO-Sonde Orion 083010MD: Kabellänge: 3 m, 9-poliger Mini-DIN-Anschluss.
Orion DO-Sonde Orion 083025MD: Kabellänge: 10 m, 9-poliger Mini-DIN-Anschluss.
Orion DO-Sonde Orion 083060MD; Kabellänge: 20 m, 9-poliger Mini-DIN-Anschluss.
Empfohlen für:
Laboranwendungen/Außeneinsätze
Spezifikation
∼0,1 %/Tag | |
10 cm/s | |
90 % des Endwerts in 10 Sek. | |
9-Pin MiniDIN | |
0 °C° bis 50 °C° |
6 bar | |
0.008μg / h (mg / l) -1 bei 20 ° C | |
Doppelt thermisch getrennt | |
-5 °C bis +50 °C |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.