Learn More
Masterflex™ DURCHFLUSS-/MENGENMESSER 4-38 L/MI L/MI
Entwickelt für die meisten grundlegenden industriellen Durchflussmessanwendungen. Cole-Parmer™ G2 Hochleistungs-Durchflussmesser/Summierer mit zwei Summierern für die Prozess- oder Periodenüberwachung. Sanitäranlagen eignen sich perfekt für Mikrobrauen und Weinherstellung.
Marke:  Masterflex™ 05609-03
Artikelnummer. 11767238
  • 1385.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Batteriebetrieben, um teure Verkabelung zu vermeiden
  • Zeigt die Durchflussrate und den kumulierten Durchfluss in GPM oder LPM an
  • Das NEMA-Gehäuse eignet sich für den Innen- und Außeneinsatz in staubigen, schmutzigen und nassen Umgebungen
  • Kompakte, aber robuste Bauweise, ideal für den Einsatz in Fertigungs-, Pilot- oder Qualitätskontrollbereichen
  • Alle Durchflussmesser messen linear über einen Bereich und zeichnen ein kumulatives Volumen sowie ein rückstellbares Volumen auf
  • Werkseitig mit Wasser kalibriert, kann aber 2 anwendungsspezifische K-Faktoren speichern, die während des Prozesses bestimmt wurden
  • Um Energie zu sparen, schaltet sich die sechsstellige Anzeige automatisch mit dem Durchfluss ein und schaltet sich dann vier Minuten nach dem Ende des Durchflusses aus
  • Benetzte Komponenten sind 316 SS- oder Aluminiumgehäuse, PVDF-Rotor und -Stützen, Wolframkarbidwelle, 316 SS-Halterungen und Keramiklager
  • Die internen Teile sind für eine einfache Wartung einfach zu ersetzen
  • Die Messgeräte werden mit zwei Lithium-Batterien betrieben
  • Die Ferninstallation des Durchflussmessergehäuses ist mit dem optionalen Ferninstallations-Kit möglich (separat bestellen).
  • Ersatzakku-Kits, Ausgabemodule und Kalibrierbehälter erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
± 2 %
Gehäuse nach NEMA 4 für Umgebungen der Klasse I, Division I
PVDF-Rotor und -Stützen, Wolframkarbidwelle, Halterungen aus Edelstahl (316) und Keramiklager
Bis zu 60 °F
1 bis 10 GPM
Grundlegende industrielle Durchflussmessanwendungen
± 0,1 %
max. 140 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Masterflex™ DURCHFLUSS-/MENGENMESSER 4-38 L/MI L/MI > G2 Hochleistungs-Durchflussmesser/Summierer