Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Calcium-Elektroden
Mit diesen Calciumelektroden können Sie Calcium in wässrigen Lösungen schnell, einfach, präzise und kostengünstig messen.
360.80 CHF - 1648.20 CHF
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10587211
|
Thermo Scientific™
932001 |
None | ISE-Messgeräte | Ionenselektive Kombinationselektrode |
360.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12033363
|
Thermo Scientific™
9320BN |
BNC-Anschluss | ISE-Messgeräte | Ionenselektive Kombinationselektrode | N/A | ||||||
10599701
|
Thermo Scientific™
972001 |
None | ISE-Messgeräte | Ionenselektive Kombinationselektrode |
388.94 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11986089
|
Thermo Scientific™
9720BNWP |
BNC-Anschluss | ISE-Messgeräte | Ionenselektive Kombinationselektrode |
1195.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Orion 9320BN und Orion 9720BNWP Ionplus Calcium-Elektroden können Calciumionen in Lösung einfach, genau und kostengünstig gemessen werden.
Die Orion 9720BNWP bietet außerdem die Vorteile einer integrierten Sure-Flow-Referenzelektrode.
Bei dieser Elektrode ist eine separate Referenzelektrode nicht erforderlich. Dadurch ist sie sehr gut für kleine Probenvolumina geeignet.- Der freiströmende Sure-Flow-Referenzkontakt gewährleistet stabile, driftfreie Potenziale
- In Situationen, wo herkömmliche Diaphragmen verstopfen, kann der Sure-Flow-Referenzkontakt durch Drücken auf die Kappe einfach geöffnet und gereinigt werden
- Katalognummern der Kalibrierungsstandards: 922006 (0,1 M CaCl2); 923206 (100 ppm)
- Erforderliche ISA-Katalognummer: 932011
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.