Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Calcium-Elektroden
Mit diesen Calciumelektroden können Sie Calcium in wässrigen Lösungen schnell, einfach, präzise und kostengünstig messen.
Marke:  Thermo Scientific™ 9320BN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12033363
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Orion 9320BN und Orion 9720BNWP Ionplus Calcium-Elektroden können Calciumionen in Lösung einfach, genau und kostengünstig gemessen werden.
Die Orion 9720BNWP bietet außerdem die Vorteile einer integrierten Sure-Flow-Referenzelektrode.
Bei dieser Elektrode ist eine separate Referenzelektrode nicht erforderlich. Dadurch ist sie sehr gut für kleine Proben geeignet.
Zugehörige Produkte:
  • Kalibrierstandards: 922006 (0,1 M CaCl2); 923206 (100 ppm)
  • Erforderliche ISA: 932011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BNC-Anschluss
Sure-Flow Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für stabile, driftfreie Potenziale
Ionenselektive Kombinationselektrode
Halbzellenelektrode für Nitrat mit wasserfestem BNC-Verbindungsstück
ISE-Messgeräte
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Calcium-Elektroden > Halbzellen-Calciumelektrode
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.