Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Calcium-Elektroden
Mit diesen Calciumelektroden können Sie Calcium in wässrigen Lösungen schnell, einfach, präzise und kostengünstig messen.
Marke:  Thermo Scientific™ 972001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10599701
  • 388.94 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Orion 9320BN und Orion 9720BNWP Ionplus Calcium-Elektroden können Calciumionen in Lösung einfach, genau und kostengünstig gemessen werden.
Die Orion 9720BNWP bietet außerdem die Vorteile einer integrierten Sure-Flow-Referenzelektrode.
Bei dieser Elektrode ist eine separate Referenzelektrode nicht erforderlich. Dadurch ist sie sehr gut für kleine Proben geeignet.
Zugehörige Produkte:
  • Kalibrierstandards: 922006 (0,1 M CaCl2); 923206 (100 ppm)
  • Erforderliche ISA: 932011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
None
Austauschmodul für kombinierte Calciumelektrode BNWP
ISE-Messgeräte
Ionenselektive Kombinationselektrode
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Calcium-Elektroden > Austauschmodul für Kombinationselektrode, Calcium 9720BNWP
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.