Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Calcium-Elektroden
Mit diesen Calciumelektroden können Sie Calcium in wässrigen Lösungen schnell, einfach, präzise und kostengünstig messen.
Marke:  Thermo Scientific™ 9720BNWP
1100.01 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11986089
  • 1195.95 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Orion 9320BN und Orion 9720BNWP Ionplus Calcium-Elektroden können Calciumionen in Lösung einfach, genau und kostengünstig gemessen werden.
Die Orion 9720BNWP bietet außerdem die Vorteile einer integrierten Sure-Flow-Referenzelektrode.
Bei dieser Elektrode ist eine separate Referenzelektrode nicht erforderlich. Dadurch ist sie sehr gut für kleine Proben geeignet.
Zugehörige Produkte:
  • Kalibrierstandards: 922006 (0,1 M CaCl2); 923206 (100 ppm)
  • Erforderliche ISA: 932011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BNC-Anschluss
Sure-Flow Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für stabile, driftfreie Potenziale
Ionenselektive Kombinationselektrode
Kombinationselektrode für Nitrat mit wasserfestem BNC-Verbindungsstück
ISE-Messgeräte
Dokumentation
Application Notes
Scientific Resources
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Calcium-Elektroden > Modell 9720BNWP; Messung von Calcium in wässriger Lösung
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.