Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometer
Die für Ihre Wasseranalyseanforderungen optimierten AquaMate 7100 Vis und AquaMate 8100 UV-Vis-Spektralphotometer liefern schnelle und zuverlässige Ergebnisse
Marke: Thermo Scientific™ AQ8100
9642.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24356" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Reagenzglashalter für Fläschchen und Reagenzgläser von 12 bis 25 mm AD, 10 mm quadratischer Einzelzellen-Halter, AquaMate Software für Wasseranalysemethoden, Drucker zum Anstecken, Staubschutzhülle, externes Netzteil, Netzkabel für Nordamerika (NEMA 5-15), Netzkabel für Europa (CEE 7/7), UK-Netzkabel (BS 1362)
Beschreibung
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate UV-Vis-Spektralphotometer verfügen über mehr als 260 vorprogrammierte Methoden und sind auf die Anforderungen von Wasser- und Abwasseranalyselabors ausgelegt.AquaMate UV-Vis und Vis-Spektralphotometer verfügen über erweiterte Funktionen und Funktionen für ultimative Flexibilität im Betrieb.
Vorprogrammierte Methoden:
- Mehr als 260 vorprogrammierte Methoden bieten einfache und bequeme Messungen mit Orion AQUAfast™, Merck™ oder CHEMetrics™ Chemikalien
- Vorprogrammierte Methoden sind auch an neue Chemikalien anpassbar, oder Bediener können ihre eigenen Methoden und Kalibrierungskurven erstellen
- Die Geräte ermöglichen eine Einpunktanpassung aller vorprogrammierten Methoden zur Korrektur von Schwankungen bei Chargenreagenzien
Vielseitig:
- Handschuhfreundliche Steuerung mit 7 in.-Touchscreen
- Es zahlreiche Fläschchen in verschiedenen Größen verwendet werden, darunter 10 mm-Fläschchen mit quadratischem Durchmesser 20 und 50 mm-Fläschchen mit rechteckigem Durchmesser sowie ein verstellbarer runder Fläschchenhalter, der Fläschchen und Reagenzgläser mit einem Außendurchmesser von 12 bis 25 mm aufnehmen kann
Qualitätssicherheit:
- Die Leistungsüberprüfung stellt Wellenlängengenauigkeit und Gerätefunktionalität sicher
- Jeder Überprüfungsbericht enthält Datum, Uhrzeit und Seriennummer des Geräts gemäß GLP und GMP
- Der integrierte Test für die Wellenlängengenauigkeit ist mit der internen Lampe oder externen kalibrierten Standards kompatibel
- Integrierte Testmethoden für Streulicht, Rauschen und Auflösung stehen für die weitere Überprüfung der Geräteleistung zur Verfügung
Compliance
CE / TUV
Serviceleistungen
1 Jahr
Spezifikation
±0,002 A | |
Von oben, vorne oder seitlich zugänglich Für Zellen bis zu 100 mm geeignet Erhältliches Zubehör für Reagenzgläser mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm und 150 mm Höhe Abnehmbarer, waschbarer Probenraumeinsatz mit magnetischer Positionierung und Niederhalter | |
35,5 cm | |
Zwei Silizium-Fotodioden | |
35,5 x 38,5 x 19,5 cm | |
UV-Vis Spektralphotometer | |
<0,0005 A/Std. (Bei 500 nm nach 1 Stunde Aufwärmen) | |
Wasser- und Abwasseranalyse | |
Reagenzglashalter für Fläschchen und Reagenzgläser von 12 bis 25 mm AD, 10 mm quadratischer Einzelzellen-Halter, AquaMate Software für Wasseranalysemethoden, Drucker zum Anstecken, Staubschutzhülle, externes Netzteil, Netzkabel für Nordamerika (NEMA 5-15), Netzkabel für Europa (CEE 7/7), UK-Netzkabel (BS 1362). | |
Handschuhfreundlicher Touchscreen | |
35,5 cm | |
Doppelstrahl | |
-3 bis +5A | |
±0,001A bei 1A, gemessen bei 1,0A bei 546 nm | |
Langsam, mittel und schnell – bis zu 1.600 nm/min | |
1 Jahr | |
0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm | |
7,5 kg |
CE/TÜV | |
Einzelner USB-A Export von Daten an Netzwerk oder PC über USB, Ethernet oder WLAN USB-Adapter, verfügbar Drucken über USB, Ethernet oder WLAN USB-Adapter verfügbar |
|
AquaMate 8100 UV-Vis-Spektralphotometer mit Netzkabel für Nordamerika, Europa und Großbritannien | |
Hochauflösender 7 Zoll-Farb-Touchscreen, fest, 800 x 1280 Pixel | |
2 nm | |
190 bis 1100 nm | |
Externer AC-zu-DC-Wandler. Automatische Spannungs- und Frequenzeinstellung (Hz), 100/240 V, 50/60 Hz | |
19,5 cm | |
Handschuhfreundlicher Touchscreen | |
>Typischerweise 5 Jahre | |
(RMS bei 500 nm 60 aufeinander folgenden Messungen) ≤0,00020 A bei 0 A bei 260 und 500 nm ≤ 0,00030 A bei 1 A bei 260 und 500 nm ≤ 0,00040 A bei 2 A bei 260 und 500 nm | |
±0,002 A bei 0,5 A; ±0,004 A bei 1,0 A; ±0,008 A bei 2,0 A | |
-2 bis +3,5 A | |
Drucker zum Aufstecken im Lieferumfang enthalten | |
< 1,0 % T 198 nm (KCl), < 0,05 % T bei 220 nm (NaI), < 0,03 % T bei 340 nm (NaNO2) | |
±0,5 nm | |
<± 0,2 nm | |
38,5 cm |