Learn More
asecos™ Spezial Sorbents Kissen
Sichere Aufnahme von Säuren, Laugen, aggressiven Chemikalien und Öl
Marke: asecos™ 9916
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sehr stark strapazierfähig
- Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
- Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme Oberfläche
- Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
- Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)
- Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
- Schwer – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
Spezifikation
Gelb | |
Chemikalienbindevlieskissen | |
460.00 mm | |
460.00 mm | |
5 kg |
Heavy-duty Cloth | |
18.11 in. | |
18.11 in. | |
11.02 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Spezial Sorbents Kissen > Width: 46 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur