Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometer
Die für Ihre Wasseranalyseanforderungen optimierten AquaMate 7100 Vis und AquaMate 8100 UV-Vis-Spektralphotometer liefern schnelle und zuverlässige Ergebnisse
5869.20 CHF - 10150.50 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE/TÜV
Kammern Von oben, vorne oder seitlich zugänglich Für Zellen bis zu 100 mm geeignet Erhältliches Zubehör für Reagenzgläser mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm und 150 mm Höhe Abnehmbarer, waschbarer Probenraumeinsatz mit magnetischer Positionierung und Niederhalter
Anschlüsse Einzelner USB-A
Export von Daten an Netzwerk oder PC über USB, Ethernet oder WLAN USB-Adapter, verfügbar
Drucken über USB, Ethernet oder WLAN USB-Adapter verfügbar
Tiefe (metrisch) 35,5 cm
Detektortyp Zwei Silizium-Fotodioden
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Test Tube Holder for vials and test tube from 12 to 25 mm OD, AquaMate Water Analysis Methods Software, Dust Cover, External Power Supply, North America power cable (NEMA 5-15), European power cable (CEE 7/7), UK Power cable (BS 1362)
Produkte 3
Produktcode Marke Typ Steckertyp Spektren-Bandbreite Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Steckertyp Spektren-Bandbreite Preis Menge & Verfügbarkeit  
17143841
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
AQ7100
Vis-Spektralphotometer NA, EU, UK Power cord 5 nm
5869.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16439835
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
AQ8100
UV-Vis Spektralphotometer NA, EU, UK Power cord 2 nm
10150.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17314773
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
AQ8100APAC
UV-Vis Spektralphotometer China, India, ANZ Power Cord 2 nm
10150.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometer