Learn More
Grant Instruments™ CPS-20 – Orbitalschüttler zur Verwendung in CO2-Inkubatoren. Plattformen separat erhältlich
Das CPS-20 bietet eine regulierte Orbitalbewegung und ist speziell für den Einsatz in CO2-Inkubatoren konzipiert, in denen es raue Umgebungen wie CO2 und Feuchtigkeit gibt. Es liefert reproduzierbare Ergebnisse für Zellkulturwachstum. Plattformen separat erhältlich.
Marke: Grant Instruments™ CPS-20
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur Auswahl stehen 5 austauschbare Plattformen, die eine Vielzahl von Gefäßen für den Einsatz bieten. Die speziell entwickelte Fernbedienung ermöglicht den Schutz der Elektronik vor der CO2-Umgebung. Sie beeinträchtigt nicht den Betrieb des Inkubators.- Entwickelt für den Einsatz in rauen Umgebungen wie CO2 und Feuchtigkeit
- 5 austauschbare Plattformen erhältlich (separat zu bestellen)
- Speziell entworfene Fernbedienung für den Schutz der Elektronik
- Bürstenloser Motor mit einer garantierten Lebensdauer von 35.000 Stunden
Anwendungen
- Gewebekultur-Experimente
- Eukaryotische Zellkultivierungen
- Jede orbitale Schüttelanwendung in CO2-Inkubatoren
Spezifikation
2 cm | |
50 bis 250 U/min | |
5,7 W | |
Orbital-Plattformschüttler | |
Edelstahl (304) | |
395 x 315 x 180 mm | |
255 mm | |
3,4 kg | |
4 bis 40 |
3 kg | |
100/240 V | |
UP-12, Bio PP-4, P-16/88, HB-200 | |
US-, EU-, UK-, AUS-Stecker | |
255 mm | |
100 mm | |
4,88 kg | |
CO2-Schüttler | |
Nein |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ CPS-20 – Orbitalschüttler zur Verwendung in CO2-Inkubatoren. Plattformen separat erhältlich > CPS-20 – Orbitalschüttler für den Einsatz in CO2-Inkubatoren, 50 bis 250 U/min, 20 mm Orbit. Plattformen separat erhältlich
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur