Learn More
Fisherbrand™ Digitaler Orbitalschüttler
Umfassende hochwertige Konstruktionsmerkmale machen dieses Gerät zu einem vielseitigen Schüttler für eine Vielzahl von Protokollen. Der Schüttler hat einen Drehzahlbereich von 20–300 U/min in Schritten von 1 U/min.
Marke:  Fisherbrand™ 120905
835.12 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24238" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17811682
  • 938.08 CHF / 1 Stück
Geräte Monatliche Promotion
Aktionscode 24238 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 5 Jahre Garantie
  • Die ununterbrochene elektronische Motorrückmeldung ermöglicht die sofortige Anpassung an Gewichtsveränderungen und unausgeglichene Lasten für verlässlich reproduzierbare Ergebnisse
  • Geeignet für den Einsatz in Inkubatoren (ohne CO2) und Kühlräumen im angegebenen Temperaturbereich
  • Sanftanlauf- und Abschaltfunktionen bei höheren Geschwindigkeiten reduzieren Verschüttungen aus vollen Behältern
  • Eine hohe Gewichtsbelastung von 4,5 kg (10 lbs.) mit Überlastsicherung bei Erreichen der Obergrenze
  • Die universelle Hi-Lo-Plattform und flexible Bänder ermöglichen es Ihnen, Ihre eigene Haltevorrichtung für Gefäße jeder Form und Größe zu erstellen
  • Das hintergrundbeleuchtete Display ist gut ablesbar.
  • Zeit und Drehzahl können getrennt eingestellt werden
  • Sehr niedrige Startdrehzahl zur Bewegung empfindlicher Proben, aber hohe Höchstdrehzahl und gute Stabilität für kräftigere Anwendungen
  • Stromversorgung mit 12 VDC, doppelt isoliertes, weltweit verwendbares Netzteil, 110 bis 240 V, mit 4 verschiedenen Netzsteckern
  • Wartungsfreier Motor und Getriebe mit langer Lebensdauer
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Digitaler Orbitalschüttler > Produkttyp: Orbital-Plattformschüttler