Learn More
OPTIZYME™10-fach Puffer Sau3AI, Fisher BioReagents™
Marke:  Fisher BioReagents BP8091-1
Artikelnummer. 11954862
Beschreibung
Beschreibung
1x Puffer-Zusammensetzung:
33 mM Tris-Acetat (pH 7.9 bei 37° C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat, 0.02 % Triton X-100 und 0.1 mg/ml BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
33mM Tris Acetate (pH 7.9 at 37°C), 10mM Magnesium Acetate, 66mM Potassium Acetate, 0.1mg/mL BSA, 0.02% Triton™ X-100
1 mL
Flüssig
-20 °C
Sau3AI
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • OPTIZYME
Name des Produkts
OPTIZYME™10-fach Puffer Sau3AI, Fisher BioReagents™ > Anzahl: 1 ml