Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Digitale LED-Fernanzeige für Monitore
Die digitale Fernanzeige liefert kontinuierliche Informationen über den Status des PureAire Sauerstoff-Leistungsmonitors, indem die Anzeige und das Alarmfeld des Monitors per Fernzugriff gespiegelt werden. Eine große, helle rote LED-Anzeige beleuchtet den O2-Wert des Sauerstoffmonitors in einer Entfernung bis zu 75 Meter kontinuierlich.
Marke: PureAire Monitoring Systems, Inc. 99091
Beschreibung
- Helle rote LED-Digitalanzeige (1 Zoll) für die Konzentration
- Integrierter Alarm- und Fehlerstatus LEDs
- Vom Anwender wählbare Alarme mit zwei Ebenen
- Die integrierte Hupe warnt das Personal vor niedrigen oder hohen Sauerstoffbedingungen
- Die zweifarbige Hupe unterscheidet zwischen Alarm 1 und Alarm 2
- Zeigt den Gesamtstatus der Sauerstoffüberwachung an
- Die digitale Fernalarmanzeige liefert kontinuierliche Informationen über den Status der PureAire Sauerstoffmangelmonitore oder Analysatoren, indem er die Monitoranzeige per Fernzugriff abbildet. Eine große, helle rote LED-Anzeige beleuchtet den O2-Wert des Sauerstoffmonitors in einer Entfernung von bis zu 250 Fuß.
- Sie können zwei einzelne Alarm-Sollwerte auswählen, um die visuellen Alarm LEDs und die akustische Hupe zu aktivieren. Die LEDs mit hoher Intensität leuchten auf, wenn voreingestellte Alarmstufen überschritten werden. Außerdem ist eine zusätzliche LED-Fehleranzeige für Systemfehler enthalten. Die digitale Fernalarmanzeige verfügt über ein integriertes Signalhorn mit 90 db, das das Personal alarmiert, wenn ein unsicherer Zustand vorliegt.
- Er wird über ein abgeschirmtes 3 m-Kabel, abgeschirmtes Kabel (18 Ohm) an einen Sauerstoffmonitor angeschlossen. Die Fernanzeige kann auch an eine programmierbare Logiksteuerung (PLC) angeschlossen werden, die gleichzeitig Alarm- und Statusanzeigen an mehreren Stellen im gesamten Werk liefert.
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Signalausgang für Hupe 80–85 dB | |
3,5 in. | |
2 Zoll | |
-40 bis +122 °F | |
24 VDC | |
1,1 lb. | |
4,6 in. |
2 x 4,6 x 3,5 in. | |
88,9 mm | |
50,8 mm | |
-40 bis +50 °C | |
2 Jahre nach ETD | |
0,5 kg | |
116,84 mm |