Learn More
BRAND™ Objektträger für optische Glasgefäße
Mit rechteckigen geschliffenen Kanten.
187.00 CHF - 318.00 CHF
Spezifikation
Edges | Geschliffen |
---|---|
Material | Kalknatronglas |
Dicke (metrisch) | 1,2 bis 1,5 mm |
Typ | Objektträger aus optischem Glas |
Anzahl pro Packung | 50 |
Produktcode | Marke | Wellanzahl | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellanzahl | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12158681
|
BRAND™
475535 |
2 |
278.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10151391
|
BRAND™
475565 |
3 |
318.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10555602
|
BRAND™
475505 |
1 |
187.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Weißes (klares) Kalknatronglas, hydrolytische Klasse 3
- Einzelne Konkavität
- Lieferbar in Packungen mit 50 Stück
Spezifikation
Geschliffen | |
1,2 bis 1,5 mm | |
50 |
Kalknatronglas | |
Objektträger aus optischem Glas | |
Transparent weiß |