Learn More
BRAND™ Objektträger für optische Glasgefäße
Mit rechteckigen geschliffenen Kanten.
Brand:  BRAND™ 475565
295.06 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 10151391
  • 318.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Weißes (klares) Kalknatronglas, hydrolytische Klasse 3
  • Einzelne Konkavität
  • Lieferbar in Packungen mit 50 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
50
Kalknatronglas
Objektträger aus optischem Glas
Transparent weiß
Geschliffen
1,2 bis 1,5 mm
3
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BRAND™ Objektträger für optische Glasgefäße > Anzahl der Wells:3