Learn More
BRAND™ Objektträger für optische Glasgefäße
Mit rechteckigen geschliffenen Kanten.
Marke: BRAND™ 475535
252.18 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weißes (klares) Kalknatronglas, hydrolytische Klasse 3
- Einzelne Konkavität
- Lieferbar in Packungen mit 50 Stück
Spezifikation
50 | |
Kalknatronglas | |
Objektträger aus optischem Glas | |
Transparent weiß |
Geschliffen | |
1,2 bis 1,5 mm | |
2 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Objektträger für optische Glasgefäße > Anzahl der Wells:2
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur