Learn More
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) Spitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) Spitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17833232
|
Berkshire™
LTA03163.10 |
76mm | 5 mm |
733.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17897290
|
Berkshire™
LTA03163.10 |
76mm | 5 mm |
733.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17863232
|
Berkshire™
LTO70F.20 |
71mm | 4 mm |
544.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17873232
|
Berkshire™
LTO70P.20 |
71 mm | 3mm |
569.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17825510
|
Berkshire™
LTO70P.20 |
71 mm | 3mm |
569.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17883232
|
Berkshire™
LTO70R.20 |
71mm | 3.7 mm |
544.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12876774
![]() |
Berkshire™
LTO70R.20 |
71mm | 3.7 mm |
923.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17853232
|
Berkshire™
LTO1465.10 |
162mm | 3.8mm |
424.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12897153
|
Berkshire™
LT000125.10 |
127 mm | 13 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Polyurethanschaum über starrem Kern
- 100 ppi offenzelliger Schaumstoff
- Thermisch verbundener Kopf
- Geringer Gehalt an Partikeln, Fasern, Ionen und extrahierbaren Substanzen, keine kontaminierenden Klebstoffe
- Gute chemische Beständigkeit
- Gute Saugfähigkeit und ausgezeichnete Lösungsmittelaufnahme
- Im Reinraum gewaschen und verpackt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Berkshire™ Lab-Tips™ Tupfer aus offenzelligem Schaumstoff