Learn More
Berkshire™ Lab-Tips™ Tupfer aus offenzelligem Schaumstoff
Universal-Wattestäbchen zum Reinigen kleiner und enger Bereiche
Marke:  Berkshire™ LT000125.10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12897153
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Polyurethanschaum über starrem Kern
  • 100 ppi offenzelliger Schaumstoff
  • Thermisch verbundener Kopf
  • Geringer Gehalt an Partikeln, Fasern, Ionen und extrahierbaren Substanzen, keine kontaminierenden Klebstoffe
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Saugfähigkeit und ausgezeichnete Lösungsmittelaufnahme
  • Im Reinraum gewaschen und verpackt
Spezifikation
Spezifikation
ISO-Klasse 4
5 in.
Tupfer
127 mm
127 mm
Rechteckig
0,5 in.
13 mm
0,5 in.
Polyurethanschaum
0.5 Zoll
Für die Reinigung kleiner und begrenzter Bereiche, gute chemische Beständigkeit, saugfähig und hervorragende Lösungsmittelaufnahme
12.7 mm
5 Zoll
Polyurethanschaum
9 mm
Starr
13 mm
Polypropylen
Name des Produkts
Berkshire™ Lab-Tips™ Tupfer aus offenzelligem Schaumstoff > Spitze aus geformtem Polyurethanschaum; Grifflänge/Typ: 5 Zoll, starr; Spitzendurchmesser/Typ: 0.5 Zoll, rechteckig