Learn More
Berkshire™ Lab-Tips™ Tupfer aus offenzelligem Schaumstoff
Universal-Wattestäbchen zum Reinigen kleiner und enger Bereiche
Marke:  Berkshire™ LTO70P.20
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17873232
  • 569.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polyurethanschaum über starrem Kern
  • 100 ppi offenzelliger Schaumstoff
  • Thermisch verbundener Kopf
  • Geringer Gehalt an Partikeln, Fasern, Ionen und extrahierbaren Substanzen, keine kontaminierenden Klebstoffe
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Saugfähigkeit und ausgezeichnete Lösungsmittelaufnahme
  • Im Reinraum gewaschen und verpackt
Spezifikation
Spezifikation
ISO-Klasse 4
2,8 Zoll
Tupfer
71 mm
5mm
Spitz
0,78 Zoll
3mm
0,098 Zoll
Konzipiert für ein Höchstmaß an Kontaminationskontrolle in kritischen Verarbeitungsanwendungen, zum Auftragen von Schmiermitteln und anderen Flüssigkeiten, zum Entfernen überschüssiger Materialien
2.5mm
1,97 Zoll
Polyurethanschaum
3.8mm
2mm
1 Zoll
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer9020240611D Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2025 Catalog NumberLTO70P.20
Chargennummer9020240611D Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum05/04/2025 Catalog NumberLTO70P.20
Name des Produkts
Berkshire™ Lab-Tips™ Tupfer aus offenzelligem Schaumstoff > Pointed tip; Total length: 70mm (2.8 in.)