Learn More
pH-Pufferflaschen für Kalibrierungen
Verwenden Sie diese pH-Puffer für Messgeräte mit 0.01 Auflösung. Oakton™ pH-Kalibrierungspufferfläschchen wurden gegen NIST Traceable pH-Wert-Referenzen innerhalb 0.01 des pH-Werts bei 77 °F (25 °C) standardisiert.
16.05 CHF - 23.30 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Calibration |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | pH Meter and Electrode |
Physikalische Form | Liquid |
Menge | 500 ml |
Lösungstyp | pH Buffer |
Produktcode | Marke | pH | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | pH | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11739679
|
Cole Parmer
00654-01 |
1.68 |
16.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10038434
|
Cole Parmer
00654-00 |
4.01 |
16.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10303765
|
Cole Parmer
00654-04 |
7 |
16.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11750079
|
Cole Parmer
|
10.00 |
23.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11710069
|
Cole Parmer
00654-12 |
12.46 |
17.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- pH-Pufferlösungen ermöglichen dem Anwender, ein System so anzupassen, dass genaue Messungen ablesbar werden.
- Puffer vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Bestellinformation
Versandgewicht: 1-1/4 lbs. (0.6 kg).
Certifications
NIST Traceable, zertifiziert gemäß NIST Traceable-Normen.
Spezifikation
Calibration | |
Liquid | |
pH Buffer |
pH Meter and Electrode | |
500 ml |
Sicherheit und Handhabung
- pH 1.68 Buffer
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.