Learn More
pH-Pufferflaschen für Kalibrierungen
Tienda Cole-Parmer Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
pH:
1.68
4.01
7
10.00
12.46
Descripción
- pH-Pufferlösungen ermöglichen dem Anwender, ein System so anzupassen, dass genaue Messungen ablesbar werden.
- Puffer vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Información de órdenes
Versandgewicht: 1-1/4 lbs. (0.6 kg).
Certifications
NIST Traceable, zertifiziert gemäß NIST Traceable-Normen.
Especificaciones
Especificaciones
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Calibration |
Zur Verwendung mit (Geräte) | pH Meter and Electrode |
pH | 12.46 |
Physikalische Form | Liquid |
Menge | 500 ml |
Lösungstyp | pH Buffer |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
pH-Pufferflaschen für Kalibrierungen >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido