Learn More
pH-Pufferflaschen für Kalibrierungen
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
pH:
1.68
4.01
7
10.00
12.46
Beschreibung
- pH-Pufferlösungen ermöglichen dem Anwender, ein System so anzupassen, dass genaue Messungen ablesbar werden.
- Puffer vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Bestellinformation
Versandgewicht: 1-1/4 lbs. (0.6 kg).
Certifications
NIST Traceable, zertifiziert gemäß NIST Traceable-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Calibration |
Zur Verwendung mit (Geräte) | pH Meter and Electrode |
pH | 4.01 |
Physikalische Form | Liquid |
Menge | 500 ml |
Lösungstyp | pH Buffer |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
pH-Pufferflaschen für Kalibrierungen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur