Learn More
pH-Pufferflaschen für Kalibrierungen
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
pH:
1.68
4.01
7
10.00
12.46
Beschreibung
- pH-Pufferlösungen ermöglichen dem Anwender, ein System so anzupassen, dass genaue Messungen ablesbar werden.
- Puffer vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Bestellinformation
Versandgewicht: 1-1/4 lbs. (0.6 kg).
Certifications
NIST Traceable, zertifiziert gemäß NIST Traceable-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Calibration |
Zur Verwendung mit (Geräte) | pH Meter and Electrode |
pH | 1.68 |
Physikalische Form | Liquid |
Menge | 500 ml |
Lösungstyp | pH Buffer |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- pH 1.68 Buffer
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
pH-Pufferflaschen für Kalibrierungen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur