Learn More
Oakton™ pH 700 Tischmessgerät und Ständer
Kompakt, mit großer Doppel-LCD-Anzeige
Marke:  Oakton™ 35419-12
488.02 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13480847
  • 1045.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kleine Standfläche
  • Misst pH, mV, relatives mV und Temperatur
  • Automatische Temperaturkompensation (ATC)
  • PH-Kalibrierung an fünf Punkten
  • Kurzanleitung zum Herausziehen
  • Die Datenprotokollierung ermöglicht die Speicherung/den Abruf von bis zu 100 Datensätzen.
Hinweis: Die Sonde ist nicht im Lieferumfang dieses Modells enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
Ständer
± 0,2 innerhalb von 199,9, ± 2 über 200 hinaus
Bis zu 100 Datensätze
Automatic
0,01
0.1 innerhalb von 199.9 mV, 1 über 200 mV
0 °C bis 100 °C
0,1 °C
None
Automatic, Manual
Automatisch
120 V
±0,3 °C
±0,01
pH
0 bis 14
± 2000
5
32 °F bis 100 °F
LCD
Up to 5
3 Jahre
Benchtop pH Meter
Name des Produkts
Oakton™ pH 700 Tischmessgerät und Ständer > Kompaktes Auftisch-pH-Messgerät