Learn More
Corning™ Serologische PYREX™ Einweg-Pipetten, Glas, Multipack mit Kunststoffbeuteln
Verpackt für einfachen, gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Pipetten ohne Kontamination des gesamten Kartons. Corning™ Pyrex™ serologische Einwegpipetten aus Glas bieten lange, schlanke, konische Spitzen für schnelleres und einfacheres Pipettieren.
Marke:  Corning™ 7078-1N
329.93 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10150163
  • 347.29 CHF / 1000 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-10-2025
Beschreibung
Verpackt für einfachen, gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Pipetten ohne Kontamination des gesamten Kartons. Corning™ Pyrex™ serologische Einwegpipetten aus Glas bieten lange, schlanke, konische Spitzen für schnelleres und einfacheres Pipettieren.
  • Steril
  • Kalibriert auf Volumenangabe (TD) mit Ausblasen
  • Für Anwender größerer Volumen entwickelt
  • Negative Graduierungen
  • Feuerpolierte Spitzen für gratfreie, gleichmäßige Durchflussraten
  • Mehrfach verpackt in Kunststoffbeuteln
  • Für einfache Größenermittlung ist die ISO-Farbcodierung direkt auf den Aufreißstreifen aufgedruckt
Bestellinformation
Mehrfach verpackt in Kunststoffbeuteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ASTM E714
Steril
0.1 ml
0,2 ml
0,03 oz.
1 ml
Serologische Pipette
Borosilikatglas
Ja
11,41 in.
Rund
Gelb
290 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Serologische PYREX™ Einweg-Pipetten, Glas, Multipack mit Kunststoffbeuteln > 0,1 ml; 1 ml