Learn More
Invitrogen™ Fibrinogen From Human Plasma, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
For investigating platelet activation and subsequent fibrinogen binding
Marke:  Invitrogen™ F13191
566.96 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
678.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11594766
  • 776.00 CHF / 5 Milligramm
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Molecular Probes fibrinogen conjugates are prepared by attaching fluorescent dye molecules to purified human fibrinogen (approximately 15 dye molecules for each fibrinogen molecule), purifying the conjugate to remove unreacted dye, and then lyophilizing for storage. Fluorescently labeled fibrinogen has proven to be a valuable tool for investigating platelet activation and subsequent fibrinogen binding. For instance, fluorescein-labeled fibrinogen has been used to detect fibrinogen bound to activated platelets by flow cytometry.
  • Label (Ex/Em): Alexa Fluor 488 (approx. 495/519nm)
  • Spectrally similar to fluorescein, but the signal is less pH-dependent and more photostable
  • Lyophilized product can be dissolved in buffer (e.g., sodium bicarbonate, pH 8.3) for use
  • Fluorescence is typically detected using fluorescence microscopy or flow cytometry
Cell Adhesion, Cell Analysis, Cell Viability, Proliferation and Function, Cellular Imaging, Endocytosis, Exocytosis and Phagocytosis, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining and Detection
Bestellinformation
Shipping Condition: Room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 mg
Human
Alexa Fluor Dyes
Lyophilized
Alexa Fluor™
Alexa Fluor 488
Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Room Temperature
Fibrinogen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2915232 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberF13191
Chargennummer2604402 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2023 Catalog NumberF13191
Chargennummer2489090 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/06/2022 Catalog NumberF13191
Chargennummer2326091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2021 Catalog NumberF13191
Chargennummer2260954 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/12/2020 Catalog NumberF13191
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Fibrinogen From Human Plasma, Alexa Fluor™ 488 Conjugate > 5mg