Learn More
DWK Life Sciences O-Ring, Rot, FEP-ummantelt, nicht für Exsikkatoren geeignet
Dichtung ist für das dichte Verschließen von Planflanschgefäße mit Ringnut geeignet.
49.45 CHF - 90.05 CHF
Spezifikation
Material Silikon, FEP
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fester Verschluss von Flanschgefäßen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10180151
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
292223406
75 mm
49.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10098240
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
292224608
110 mm
59.55 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10029970
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
292225107
133 mm
69.70 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12646203
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
292225707
157 mm
77.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10613602
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
292226103
215 mm
90.05 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, bestehend aus einem Unterteil und einem Deckel. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Der rote O-Ring aus Silikon ist nahtlos mit FEP ummantelt und dient als optimale Dichtung für Planflansch-Gefäße mit Ringnut. Er verhindert das Verkanten der Schliffflächen zwischen dem Unterteil und dem Deckel und überzeugt durch seine gute Elastizität in Verbindung mit einer herausragenden chemischen Beständigkeit.
  • Zubehör für Planflansch-Gefäße, bestehend aus einem elastischen Silkon-Kern und einem FEP-Mantel, der den Ring nahtlos umschließt
  • Durch die Kombination dieser hochwertigen Werkstoffe wird eine gute Elastizität in Verbindung mit einer herausragenden chemischen Beständigkeit erreicht
Spezifikation
Spezifikation
Silikon, FEP
Je 1
Fester Verschluss von Flanschgefäßen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences O-Ring, Rot, FEP-ummantelt, nicht für Exsikkatoren geeignet