Learn More
DWK Life Sciences O-Ring, Rot, FEP-ummantelt, nicht für Exsikkatoren geeignet
Dichtung ist für das dichte Verschließen von Planflanschgefäße mit Ringnut geeignet.
Marke:  DWK Life Sciences 292226103
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10613602
  • 90.05 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, bestehend aus einem Unterteil und einem Deckel. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Der rote O-Ring aus Silikon ist nahtlos mit FEP ummantelt und dient als optimale Dichtung für Planflansch-Gefäße mit Ringnut. Er verhindert das Verkanten der Schliffflächen zwischen dem Unterteil und dem Deckel und überzeugt durch seine gute Elastizität in Verbindung mit einer herausragenden chemischen Beständigkeit.
  • Zubehör für Planflansch-Gefäße, bestehend aus einem elastischen Silkon-Kern und einem FEP-Mantel, der den Ring nahtlos umschließt
  • Durch die Kombination dieser hochwertigen Werkstoffe wird eine gute Elastizität in Verbindung mit einer herausragenden chemischen Beständigkeit erreicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fester Verschluss von Flanschgefäßen
Silikon, FEP
Je 1
215 mm