Learn More
DWK Life Sciences O-Ring, Rot, FEP-ummantelt, nicht für Exsikkatoren geeignet
Dichtung ist für das dichte Verschließen von Planflanschgefäße mit Ringnut geeignet.
Marke:  DWK Life Sciences 292225707
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12646203
  • 77.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, bestehend aus einem Unterteil und einem Deckel. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Der rote O-Ring aus Silikon ist nahtlos mit FEP ummantelt und dient als optimale Dichtung für Planflansch-Gefäße mit Ringnut. Er verhindert das Verkanten der Schliffflächen zwischen dem Unterteil und dem Deckel und überzeugt durch seine gute Elastizität in Verbindung mit einer herausragenden chemischen Beständigkeit.
  • Zubehör für Planflansch-Gefäße, bestehend aus einem elastischen Silkon-Kern und einem FEP-Mantel, der den Ring nahtlos umschließt
  • Durch die Kombination dieser hochwertigen Werkstoffe wird eine gute Elastizität in Verbindung mit einer herausragenden chemischen Beständigkeit erreicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fester Verschluss von Flanschgefäßen
Silikon, FEP
Je 1
157 mm
Name des Produkts
DWK Life Sciences O-Ring, Rot, FEP-ummantelt, nicht für Exsikkatoren geeignet > DN 150