Learn More
DWK Life Sciences O-Ring, Rot, FEP-ummantelt, nicht für Exsikkatoren geeignet
Dichtung ist für das dichte Verschließen von Planflanschgefäße mit Ringnut geeignet.
Marke: DWK Life Sciences 292224608
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, bestehend aus einem Unterteil und einem Deckel. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Der rote O-Ring aus Silikon ist nahtlos mit FEP ummantelt und dient als optimale Dichtung für Planflansch-Gefäße mit Ringnut. Er verhindert das Verkanten der Schliffflächen zwischen dem Unterteil und dem Deckel und überzeugt durch seine gute Elastizität in Verbindung mit einer herausragenden chemischen Beständigkeit.- Zubehör für Planflansch-Gefäße, bestehend aus einem elastischen Silkon-Kern und einem FEP-Mantel, der den Ring nahtlos umschließt
- Durch die Kombination dieser hochwertigen Werkstoffe wird eine gute Elastizität in Verbindung mit einer herausragenden chemischen Beständigkeit erreicht
Spezifikation
Fester Verschluss von Flanschgefäßen | |
Silikon, FEP | |
Je 1 | |
110 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences O-Ring, Rot, FEP-ummantelt, nicht für Exsikkatoren geeignet > DN 100
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur