Learn More
o-Anisidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11444023
Zum Warenkorb hinzufügen
o-Anisidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444023
1000 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Artikelnummer. 11444023
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10288.0B
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
o-Anisidine is used in dyes, perfume and pharmaceutical intermediate. It is used to produce azo dye, azoic dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
o-Anisidin wird in Farbstoffen, Parfüm und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird zur Herstellung von Azofarbstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter anorganischer Säure, Alkohol und Diethylether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säureanhydriden, Chlorameisensäuremethylester und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-04-0
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.155
MDL-Nummer MFCD00007688
InChI-Schlüssel VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-anisidine, 2-anisidine, ortho-anisidine, 2-aminoanisole, o-methoxyaniline, o-aminoanisole, benzenamine, 2-methoxy, 2-methoxybenzenamine, o-methoxyphenylamine, o-anisylamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7000
ChEBI CHEBI:82288
IUPAC-Name 2-Methoxyanilin
SMILES COC1=CC=CC=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Anisidine
Schmelzpunkt 5°C to 6°C
Dichte 1.092
Siedepunkt 224°C to 225°C
Flammpunkt 98°C (208°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.574
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2431
Beilstein 386210
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,667
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute inorganic acid,alcohol,diethyl ether. Not miscible in water.
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10248609 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2023 Catalog NumberA10288.0I,A10288.0B,A10288.30
Chargennummer5001H26P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2022 Catalog NumberA10288.0I,A10288.0B,A10288.30
Chargennummer10243372 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/09/2022 Catalog NumberA10288.0I,A10288.0B,A10288.30
ChargennummerD6320B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10288.0I,A10288.0B,A10288.30
Chargennummer10208307 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10288.0I,A10288.0B,A10288.30
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Anisidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: o-Anisidine
Name des Produkts
o-Anisidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >