Learn More
o-Anisidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
o-Anisidine is used in dyes, perfume and pharmaceutical intermediate. It is used to produce azo dye, azoic dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
o-Anisidin wird in Farbstoffen, Parfüm und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird zur Herstellung von Azofarbstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter anorganischer Säure, Alkohol und Diethylether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säureanhydriden, Chlorameisensäuremethylester und Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | o-Anisidine |
Schmelzpunkt | 5°C to 6°C |
Dichte | 1.092 g/mL |
Siedepunkt | 224°C to 225°C |
Flammpunkt | 98°C (208°F) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Brechungsindex | 1.574 |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN2431 |
Beilstein | 386210 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10248609 | Analysenzertifikat | 22/11/2023 | A10288.0I,A10288.0B,A10288.30 |
5001H26P | Analysenzertifikat | 16/12/2022 | A10288.0I,A10288.0B,A10288.30 |
10243372 | Analysenzertifikat | 08/09/2022 | A10288.0I,A10288.0B,A10288.30 |
D6320B | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10288.0I,A10288.0B,A10288.30 |
10208307 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10288.0I,A10288.0B,A10288.30 |
Sicherheit und Handhabung
- o-Anisidine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: o-Anisidine