Learn More
O-(7 -Aza-1 H-Benzotriazol-1 -yl)-N,N,N',N'-Tetramethyluronium Hexafluorphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11382029
Zum Warenkorb hinzufügen
O-(7 -Aza-1 H-Benzotriazol-1 -yl)-N,N,N',N'-Tetramethyluronium Hexafluorphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382029
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11382029
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26082.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate is a coupling reagent and used as an additive in peptide synthesis., It is also involved efficiently to speed up the coupling process and reduces the loss of chiral integrity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-(7-Aza-1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-Tetramethyluronium-Hexafluorophosphat ist ein Kupplungsreagenz und wird als Zusatzstoff in der Peptidsynthese verwendet; ist auch effizient daran beteiligt, den Kopplungsprozess zu beschleunigen und den Verlust chiraler Integrität zu reduzieren.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und stark sauren oder alkalischen Materialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 148893-10-1
Summenformel C10H15F6N6OP
Molekulargewicht (g/mol) 380.24
MDL-Nummer MFCD00274639
InChI-Schlüssel JNWBBCNCSMBKNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym hatu, 2-7-aza-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-7-azabenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-7-azabenzotriazol-1-yl-n,n,n,n-tetramethyl uronium hexafluorophosphate, 2-3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate v, dimethylamino triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy methylene-dimethyl-ammonium hexafluorophosphate, 2-7-aza-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyl uronium hexafluorophosphate, 2-3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium hexafluorophosphate v, n-dimethylamino 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy methylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate, n-dimethylamino-1h-1,2,3-triazolo-4,5-b pyridin-1-ylmethylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate n-oxideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9886157
IUPAC-Name [(dimethylamino)({3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxy})methylidene]dimethylazanium; hexafluoro-λ⁵-phosphanuide
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CN=C12)=[N+](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt ∼185°C (decomposition)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile. Insoluble in water.
Formelmasse 380.23
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer62500102 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberH26082.06,H26082.14,H26082.03
Chargennummer62500031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2025 Catalog NumberH26082.06,H26082.03,H26082.14
Chargennummer10253720 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2025 Catalog NumberH26082.06,H26082.03,H26082.14
Chargennummer10251143 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberH26082.06,H26082.03,H26082.14
Chargennummer10245151 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberH26082.06,H26082.03,H26082.14
Name des Produkts
O-(7 -Aza-1 H-Benzotriazol-1 -yl)-N,N,N',N'-Tetramethyluronium Hexafluorphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >