Learn More
O-(1 H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N‘,N‘-Tetramethyluronium-Hexafluorophosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11455627
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
O-(1 H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N‘,N‘-Tetramethyluronium-Hexafluorophosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455627
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11455627
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23597.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 94790-37-1 | C11H16F6N5OP | 379.247 g/mol
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate is used as a coupling reagent for solid-phase peptide synthesis. It has been shown to effectively suppress racemization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium-Hexafluorphosphat wird als Kupplungsreagenz für die Festphasenpeptidsynthese verwendet. Es hat sich gezeigt, dass die Racemisierung wirkungsvoll unterdrückt wird.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94790-37-1
Summenformel C11H16F6N5OP
Molekulargewicht (g/mol) 379.247
MDL-Nummer MFCD00075445
InChI-Schlüssel UQYZFNUUOSSNKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hbtu, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hbtu-reagent, o-benzotriazol-1-yl-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hbtu o-benzotriazole-n,n,n',n'-tetramethyl-uronium-hexafluoro-phosphate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-1h-benzotriazol-1-yl uronium hexafluorophosphate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-benzotriazole-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2733084
IUPAC-Name [Benzotriazol-1-yloxy(dimethylamino)methyliden]-dimethylammonium;hexafluorphosphat
SMILES CN(C)C(=[N+](C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt ∼200°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 7328329
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile.
Formelmasse 379.25
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250364 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2024 Catalog NumberB23597.22,B23597.14,B23597.06
Chargennummer10244367 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/10/2022 Catalog NumberB23597.22,B23597.14,B23597.06
Chargennummer10238072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB23597.22,B23597.14,B23597.06
Chargennummer61400341 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23597.22,B23597.14,B23597.06
Chargennummer10191677 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23597.22,B23597.14,B23597.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Name des Produkts
O-(1 H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N‘,N‘-Tetramethyluronium-Hexafluorophosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >