Learn More
Brady™ Nylon-Vorhängeschlösser
Brady Vorhängeschlösser sind die optimalen Schlösser für Ihre gesamten Sicherheits- und Schutzanforderungen.
Marke: Brady™ 814113
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Mitarbeiter vor Stößen zu schützen, wenn der Schlüssel eingeführt wird, und ist mit 6 Stiften präzisionsgefertigt, um einzigartige Schlüsselschnitte und bessere Manipulationsbeständigkeit zu erzielen
- Die reservierte, parazentrische Keilnut sorgt für optimale Sicherheit, und die spezielle Konstruktion verhindert, dass der Schlüssel bis zum Schließen des Bügels des Vorhängeschlosses freigegeben wird
- Die Schlösser sind kompakt und leicht und stoßfest, temperaturbeständig, chemikalien- und korrosionsbeständig
- Nicht leitendes, nicht funkenbildendes Gehäuse mit geripptem Design für ein einfacheres Greifen und eine einfachere Handhabung
- Jedes Schloss wird mit 1 Schlüssel geliefert
- Schlüssel verbleibt im Schloss (Schlüssel lässt sich erst herausnehmen, wenn der Bügel des Vorhängeschlosses sicher geschlossen ist)
- Benutzerdefinierte Eingabe und Darstellung verfügbar
Spezifikation
SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA GREY 6/PAC | |
20,83 mm | |
38,1 mm | |
Verstärktes Nylon |
Grau | |
86,5 mm | |
38,5 mm | |
Stahl |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Nylon-Vorhängeschlösser > Farbe: Grau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur