Learn More
Fisherbrand™ Wandhalterung mit manuellem Ventil
Zum Hinzufügen zusätzlicher Leichtwasserfiltrations- und Reinigungspatronen. Fisherbrand™ Wandhalterungen für Zusatzkartuschen gewährleisten einen sicheren Anschluss.
Marke: Fisherbrand™ SU
69.98 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Erleichtert den Wasserreinigungsprozess
- Lieferung in Einzelpackungen
Spezifikation
60 x 11 cm | |
Deionisierungskassetten; Aktivkohlekassette; Mikrometer-Filterkassette; TOC-Ionenaustauschkassette; KCR Schnellkupplungskit | |
Wandhalterung |
Wasseraufbereitung | |
Je 1 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31