Learn More
Bochem™ Messkrug aus Edelstahl
Marke:  Bochem™ 8390
Artikelnummer. 10463921
  • 769.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Ausguss und Henkel. Deckel bitte separat bestellen.
Volumen: 10L
φ/H: 240/260mm
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl (18/10)
10 l
250 mm
240 mm
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Bochem™ Messkrug aus Edelstahl > Kapazität: 10 l