Learn More
Thermo Scientific™ Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit
Die Invitrogen Collibri Strang RNA-Bibliothekvorbereitungs-Kit-Module sind für die kundenspezifische Erstellung von Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS)-Arbeitsabläufen auf Illumina-Systemen konzipiert. Die Module unterstützen zunächst Anwendungen für die Ganztranskriptomsequenzierung (Mensch, Maus, Ratte) und die mRNA-Sequenzierung (kompatibel mit allen Spezies).
Marke:  Thermo Scientific™ A39119196
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17895217
  • 632.00 CHF / 96 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Store at -20°C
Kit
Collibri™
96 preps
Indexing
RNA sequencing; whole transcriptome; mRNA sequencing; small RNA sequencing
RNA UD Indexes (Set 1-96)
96 preps
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2924511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA39119196
Chargennummer2923261 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA39119196
Chargennummer3085613 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA39119196
Chargennummer2934551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA39119196
Chargennummer2970478 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA39119196
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit >