Learn More
Thermo Scientific™ Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit
Die Invitrogen Collibri Strang RNA-Bibliothekvorbereitungs-Kit-Module sind für die kundenspezifische Erstellung von Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS)-Arbeitsabläufen auf Illumina-Systemen konzipiert. Die Module unterstützen zunächst Anwendungen für die Ganztranskriptomsequenzierung (Mensch, Maus, Ratte) und die mRNA-Sequenzierung (kompatibel mit allen Spezies).
Marke:  Thermo Scientific™ A39118024
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17825317
  • 151.00 CHF / 24 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Store at -20°C
Kit
Collibri™
24 preps
Indexing
RNA sequencing; whole transcriptome; mRNA sequencing; small RNA sequencing
RNA Single-indexes (Set 1-24)
24 preps
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2835078 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA39118024
Chargennummer2839823 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA39118024
Chargennummer2845588 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA39118024
Chargennummer2859240 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA39118024
Chargennummer2864383 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA39118024
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit >