Learn More
Thermo Scientific™ Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit
Die Invitrogen Collibri Strang RNA-Bibliothekvorbereitungs-Kit-Module sind für die kundenspezifische Erstellung von Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS)-Arbeitsabläufen auf Illumina-Systemen konzipiert. Die Module unterstützen zunächst Anwendungen für die Ganztranskriptomsequenzierung (Mensch, Maus, Ratte) und die mRNA-Sequenzierung (kompatibel mit allen Spezies).
Marke:  Thermo Scientific™ A39117096
2855.25 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17808115
  • 3570.00 CHF / 96 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Store at -20°C
Kit
Collibri™
96 preps
Fragmentation, Indexing, Ligation, PCR Amplification, Reverse Transcription
RNA sequencing; whole transcriptome; mRNA sequencing; small RNA sequencing
Stranded RNA Library Prep Kit
96 preps
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2876222 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA39117096
Chargennummer2876202 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA39117096
Chargennummer2897966 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA39117096
Chargennummer2901814 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA39117096
Chargennummer2902736 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA39117096
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit >