Learn More
Thermo Scientific™ Muttern für kapillare GC-Säulen
Durch Anschluss Ihrer GC-Kapillarsäulen an Ihre Instrumente mit Thermo Scientific™ Muttern mit kompatiblen Ferrulen vermeiden Sie Lecks.
Marke: Thermo Scientific™ 290BT239
64.80 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Durch Anschluss Ihrer GC-Kapillarsäulen an Ihre Instrumente mit Thermo Scientific™ Muttern mit kompatiblen Ferrulen vermeiden Sie Lecks. Thermo Scientific™ Ferrulen sind in drei verschiedenen Materialien – 100 % Graphit, 15 % Graphit/85 % Vespel oder SilTite Metall – und verschiedenen Abmessungen erhältlich, die dem Innendurchmesser Ihres Instruments und der Kapillarsäule entsprechen. Verwenden Sie die Mutter, die mit Ihrer Ferrule kompatibel ist.
- Umschließen die Säule und können nicht wiederverwendet werden, da sie die Säule dauerhaft abdichten
- Temperaturgrenze 350 °C, sie müssen jedoch nach den ersten Temperaturzyklen nachgezogen werden
Spezifikation
Kapillarsäulenmutter | |
Messingmutter für 15 % Graphit/85 % Vespel-Ferrulen | |
Graphite/Vespel Ferrulen | |
Messing |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%