Learn More
Thermo Scientific™ Muttern für kapillare GC-Säulen
Durch Anschluss Ihrer GC-Kapillarsäulen an Ihre Instrumente mit Thermo Scientific™ Muttern mit kompatiblen Ferrulen vermeiden Sie Lecks.
49.64 CHF - 68.21 CHF
Spezifikation
Typ Kapillarsäulenmutter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15125256
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
35050458
Sicherungsmutter, Sechskant, 1/4 in. (M6) für GC-Kapillarsäulen Trace 1300 Serie GC (SSL, FID, NPD, TCD, ECD, FPD) und Agilent GC
49.64 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10157514
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
290BT239
Messingmutter für 15 % Graphit/85 % Vespel-Ferrulen Graphite/Vespel Ferrulen
68.21 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Durch Anschluss Ihrer GC-Kapillarsäulen an Ihre Instrumente mit Thermo Scientific™ Muttern mit kompatiblen Ferrulen vermeiden Sie Lecks. Thermo Scientific™ Ferrulen sind in drei verschiedenen Materialien – 100 % Graphit, 15 % Graphit/85 % Vespel oder SilTite Metall – und verschiedenen Abmessungen erhältlich, die dem Innendurchmesser Ihres Instruments und der Kapillarsäule entsprechen. Verwenden Sie die Mutter, die mit Ihrer Ferrule kompatibel ist.
Spezifikation
Spezifikation
Kapillarsäulenmutter
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Muttern für kapillare GC-Säulen