Learn More
R&D Systems™ Polystyrene Microplates
high-binding, flat-bottom polystyrene microplates
Marke: R&D Systems™ DY990
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Standard | |
Clear | |
Polystyrene | |
96 | |
ELISA |
8 x 12 | |
ELISA Microplate | |
360 μL | |
Flat Bottom (F-well) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Polystyrene Microplates > Clear
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur