Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step™ Chloronaphthol Substrate Solution
1-Step™ Chlornaphthol-Substratlösung
Marke: Thermo Scientific™ 34012
183.35 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Pierce 1-stufige Chlornaphthol-Lösung ist eine Lösung von 4-Chlor-1-Naphthol für den chromogenen Nachweis von Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Aktivität in Western Blot- und Gewebe-Färbemethoden.Chlornaphthol (4-CN, MW = 178,6) reagiert mit HRP und bildet ein eindeutiges blau bis blau-violettes Produkt zur Lokalisierung und Visualisierung der Aktivität von Peroxidase-konjugierten Antikörpern auf Blots oder festen Gewebeproben. Das HRP-Substrat ist nicht so empfindlich oder stabil wie andere chromogene Substrate wie TMB und DAB. Die blauviolette Präzipitation lässt sich jedoch gut fotografieren, und ihre Alkohollöslichkeit ist eine Eigenschaft, die bei bestimmten Doppelfärbeanwendungen verwendet werden kann.
Merkmale von Chloronaphthol-Substraten:
Besonderheiten der Pierce CN-Lösung
Spezifikation
Substrat | |
Flüssig | |
250 ml | |
Meerrettich-Peroxidase |
Kolorimetrisch | |
1-Step™ | |
Meerrettich-Peroxidase | |
Bei 4 °C lagern. |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Step Chloronaphthol Substrate Solution
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol