Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal-Klappdeckelgestell für Kryoröhrchen
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Universal-Latch-Gestell für Kryoröhrchen eignet sich zur Lagerung von Röhrchen für automatisiertes Kommissionieren, Liquid Handling und andere Anwendungen mit hohem Durchsatz.
201.00 CHF - 204.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Menge | 10/Packung, 10/Karton |
Typ | Kryoröhrchen-Lagerregal (mit Klinke) |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12586528
![]() |
Thermo Scientific™
331825 |
2 ml-Kryoröhrchen |
204.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12596528
![]() |
Thermo Scientific™
331826 |
5 ml-Kryoröhrchen |
204.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12617316
![]() |
Thermo Scientific™
331827 |
1 bis 2 ml-Kryoröhrchen |
201.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12556528
![]() |
Thermo Scientific™
331828 |
3.6 bis 5 ml-Kryoröhrchen |
201.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Universal-Latch-Gestell für Kryoröhrchen eignet sich zur Lagerung von Röhrchen für automatisiertes Kommissionieren, Liquid Handling und andere Anwendungen mit hohem Durchsatz. Verfügt über eine transparente Abdeckung mit Optionen für Röhrchen verschiedener Größen.
Bestellinformationen:
- Nicht steril
- 10er-Karton
Spezifikation
Durchsichtig | |
10/Packung, 10/Karton | |
Kryoröhrchen-Lagerregal (mit Klinke) |