Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal-Klappdeckelgestell für Kryoröhrchen
GREENER_CHOICE
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Universal-Latch-Gestell für Kryoröhrchen eignet sich zur Lagerung von Röhrchen für automatisiertes Kommissionieren, Liquid Handling und andere Anwendungen mit hohem Durchsatz.
Marke:  Thermo Scientific™ 331827
145.53 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
136.08 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12617316
  • 201.00 CHF / 10 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Universal-Latch-Gestell für Kryoröhrchen eignet sich zur Lagerung von Röhrchen für automatisiertes Kommissionieren, Liquid Handling und andere Anwendungen mit hohem Durchsatz. Verfügt über eine transparente Abdeckung mit Optionen für Röhrchen verschiedener Größen.
  • Unsteril
Bestellinformationen:
10/Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
1 bis 2 ml-Kryoröhrchen
Kryoröhrchen-Lagerregal (mit Klinke)
Für standardmäßige 1 bis 2 ml-Kryoröhrchen, nicht steril
10/Packung, 10/Karton
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal-Klappdeckelgestell für Kryoröhrchen > Für standardmäßige 1 bis 2 ml-Kryoröhrchen, nicht steril