Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal-Klappdeckelgestell für Kryoröhrchen
GREENER_CHOICE
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Universal-Latch-Gestell für Kryoröhrchen eignet sich zur Lagerung von Röhrchen für automatisiertes Kommissionieren, Liquid Handling und andere Anwendungen mit hohem Durchsatz.
Marke:  Thermo Scientific™ 331826
169.43 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12596528
  • 192.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Universal-Latch-Gestell für Kryoröhrchen eignet sich zur Lagerung von Röhrchen für automatisiertes Kommissionieren, Liquid Handling und andere Anwendungen mit hohem Durchsatz. Verfügt über eine transparente Abdeckung mit Optionen für Röhrchen verschiedener Größen.
  • Unsteril
Bestellinformationen:
10/Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
5 ml-Kryoröhrchen
Kryoröhrchen-Lagerregal (mit Klinke)
Für 5 ml-Kryobank, nicht steril
10/Packung, 10/Karton
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal-Klappdeckelgestell für Kryoröhrchen > Für 5 ml-Kryobank, nicht steril